Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Crystal Clear Tygon™ S3™ E-LFL avec configuration 2 arrêts
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure E-LFL Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ S3™ avec configuration 2 arrêts a une longue durée de vie et résiste au vieillissement et à l’oxydation.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 070602-06-ND
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La plus longue durée de vie à la flexion des tubulures Tygon™ transparentes, pour une réduction des temps d’arrêt liés à une défaillance de la pompe.
- Peut être autoclavée — convient aux applications de haute pureté. Très faible spallation de particules — convient aux applications liquides sensibles.
- Sans BPA ni phtalates
Spécification
USP classe VI, ISO 10993 et FDA, ISO 10993, FDA | |
Tubing | |
0.03 in. | |
Tygon S3 E-LFL | |
2,44 mm | |
381 mm | |
0,9 mm | |
Pour une utilisation dans les applications de pompage péristaltique | |
12/boîte | |
56 (Shore A) | |
74°C |
Orange/Blanc | |
Autoclavable | |
0,64 mm | |
0.1 in. | |
15 in. | |
0.04 in. | |
Pour pompe péristaltique | |
-55°C | |
Transparent | |
Flexible |