Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de classe B de forme haute Plastilab™
Conçues avec graduations permanentes moulées pour une bonne reproductibilité.
5.40€ - 259.00€
Spécification
Classe | Classe B. |
---|---|
Température max. | 170deg;C |
Forme | Cylindrique |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
Base Type | Pentagonale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11388503
|
Kartell™
0157000 |
5.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10061021
|
Kartell™
0157100 |
204.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10244851
|
Kartell™
0157200 |
229.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10757901
|
Kartell™
0157300 |
100 ml | 10 ml |
259.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10555621
|
Kartell™
0157400 |
173.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10438652
|
Kartell™
0157500 |
248.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10041061
|
Kartell™
0157600 |
100 ml |
193.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Conçus avec graduations permanentes moulées dans pour une reproductibilité.
- En polyméthylpentène (TPX™)
- Transparent
- Autoclavable ; peut être utilisées pour les liquides jusqu’à 170°C
- Pas de mouillage ou de ménisque
- Non absorbant chimiquement et plus propre que le verre
- Base pentagonale pour plus de stabilité
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Classe B. | |
Cylindrique | |
Pentagonale |
170deg;C | |
Denrées alimentaires | |
Éprouvette graduée |