Learn More
Étalon pour Cryoscope 530 (-0,512°C) (530 m° H), Reagecon
Permet d’étalonner, de contrôler, de vérifier ou de valider les cryoscopes.
Marque: Reagecon MTR03025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étalon de référence du cryoscope, matériau de référence du cryoscope
- Permet d’étalonner, de contrôler, de vérifier ou de valider les cryoscopes.
- Fabriqués pour une utilisation avec tous les cryoscopes conformes à la norme internationale de référence ISO5764 et IDF108 pour la détermination du point de congélation du lait.
- Préparé par gravimétrie sur une base poids / poids.
- Le soluté et le solvant sont tous deux pesés sur un équilibre étalonné par les ingénieurs Reagecon à l'aide de poids traçables OIML.
- Reagecon dispose de la certification ISO 17025 pour l’étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C).
- Le certificat d'étalonnage de la balance qui en résulte est délivré conformément aux exigences de la norme ISO/CEI17025 .
- Les valeurs certifiées de chaque étalon sont vérifiées à l’aide d’un cryoscope haute performance étalonné avec des étalons certifiés ISO Guide 34traçables NIST.
Spécification
Flacon en PEHD à bouchon rabattable | |
530 (−0,512°C) (530m°H) | |
Cryoscopes | |
Liquide |