Learn More
Thermo Scientific™ Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur CryoPlus™
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
326.00€ - 718.00€
Spécification
Type | Réhausseur |
---|---|
Capacité (métrique) | 500 mL |
Capacité | Racks |
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10192054
|
Thermo Scientific™
4000056 |
4 in | CryoPlus 1, portoir n° 4000005 |
326.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10673175
|
Thermo Scientific™
4000060 |
3.5 pouces | CryoPlus 1 et 2, racks 4000001, 4000002, 4000379 |
372.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15104649
|
Thermo Scientific™
4000061 |
5 po | CryoPlus 1 et 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 |
394.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10642425
|
Thermo Scientific™
4000063 |
3.5 pouces | CryoPlus 3 , racks 4000001 , 4000002 |
471.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10556654
|
Thermo Scientific™
4000066 |
3.5 pouces | CryoPlus 4 , racks 4000001 , 4000002 , 40000379 |
661.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15196395
|
Thermo Scientific™
4000067 |
5 po | CryoPlus 4 , racks 4000003 , 4000004 , 4000011 |
718.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15865232
|
Thermo Scientific™
4000068 |
4 po | CryoPlus 4 , racks 4000005 |
501.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Rehausseurs et cadres de plate-forme pour phase vapeur Thermo Scientific™ compatibles avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2
Rehausseurs de plate-forme (phase vapeur uniquement)Vertical
- Rehausseur de 5' (12,7 cm) pour modèle de rack 4000011
- Rehausseur de 3,5' (8,9 cm) pour modèle de rack 4000001 Rehausseur de 3,5' (8,9 cm) pour modèle de rack 4000002 Rehausseur de 4' (10,16 cm) pour modèle de rack 4000005 Rehausseur de 5' (12.7 cm) pour modèle de rack 4000003 Rehausseur de 5' (12.7 cm) pour modèle de rack 4000004
- Rehausseur de 3,5' (8.9 cm) pour modèle de rack 4000379
- Rehausseur de 4' (10,16 cm) pour modèle de rack 4000097 Rehausseur de 4'(10,16 cm) pour modèle de rack 4000100 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000101 Rehausseur de 4' (10,16 cm) pour modèle de rack 4000108 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000109 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000110 Rehausseur de 4' (10.16 cm) pour modèle de rack 4000111
Cadres
- Poche de 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 emplacements pour cassettes
- Poche de 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 emplacements pour cassettes
- Poche de 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 emplacements pour cassettes
Spécification
Réhausseur | |
500 mL | |
Racks |