Learn More
Thermo Scientific™ Rack et supports de racks CryoPlus
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2.
Marque: Thermo Scientific™ 4000010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2
Racks verticaux, phase liquide
- 2 ml, 5 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 25 alvéoles)
Racks verticaux, phase vapeur
- 2 ml, 4 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase liquide
- 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 13 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase vapeur
- 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
- 4 ml, 7 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
- 5 ml, 6 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
- Les canes pour tubes et paillettes de 2 ml, 4 ml, 5 ml comprennent 8 boîtes
Racks triangulaires, phase liquide
- 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 12 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
- 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Racks triangulaires, phase vapeur
- 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
- 2 ml, 10 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Spécification
Rack carré, phase liquide | |
5 mL | |
7 boîtes en carton avec 100 diviseur de cellule |
5 mL boîtes flacon | |
CryoPlus 1 , 2, 3 , 4 | |
7 boîtes/rack |