Learn More
Thermo Scientific™ Rack et supports de racks CryoPlus
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000108
Code produit. 10375764
  • 700.49€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
À utiliser avec les systèmes de stockage Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2
Racks verticaux, phase liquide
  • 2 ml, 5 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 25 alvéoles)
Racks verticaux, phase vapeur
  • 2 ml, 4 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase liquide
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Racks carrés, phase vapeur
  • 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
  • 4 ml, 7 boîtes en acier inox (séparateur à 100 alvéoles)
  • 5 ml, 6 boîtes en carton (séparateur à 100 alvéoles)
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
  • Les canes pour tubes et paillettes de 2 ml, 4 ml, 5 ml comprennent 8 boîtes
Racks triangulaires, phase liquide
  • 2 ml, 12 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 13 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 12 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 4 ml, 8 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 5 ml, 7 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
Racks triangulaires, phase vapeur
  • 2 ml, 11 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 11 boîtes en acier inox (séparateur à 81 alvéoles)
  • 2 ml, 10 boîtes en carton (séparateur à 81 alvéoles)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack triangulaire, phase liquide
7,06 ft3
CryoPlus 1
10 boîtes/rack
2 ml flacon boîtes
2 ml
10 boîtes en carton avec 81 cellules diviseur
10 boîtes