Learn More
Thermo Scientific™ Canisters, cadres et séparateurs CryoPlus™
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons avec les boîtes, les cadres et les séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™, à utiliser avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Marque: Thermo Scientific™ 1950831
Description
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons.Les boîtes, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2.Idéal pour stocker le sang, les composants sanguins et la moelle osseuse.
Cadres (liquide)
- Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, peut accueillir 7 boîtes
- Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, peut accueillir 4 boîtes
- Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, peut accueillir 4 boîtes
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, peut accueillir 4 boîtes
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, peut accueillir 4 boîtes
Canisters
- Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, boîte à bras pivotant
- Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plate-forme
- 50 ml Fenwal 4R9951 pour cadres et boîtes
- 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et boîtes
- 500 ml Fenwal 4R5462 pour cadres et boîtes
- 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
- 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus
Spécification
Boîte coulissante pour sachet de 25 ml | |
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | |
Sachets (25 ml) |
Boîte coulissante | |
NEMA 5-15 |