Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires CryoMed™ pour application FIV
Les accessoires comprennent des supports et des raccords conçus pour les applications FIV et compatibles avec les congélateurs contrôlés par paliers Thermo Scientific CryoMed.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000714
Code produit. 11869480
  • 125.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les accessoires comprennent des supports et des raccords conçus pour les applications FIV et compatibles avec les congélateurs contrôlés par paliers Thermo Scientific CryoMed.
À utiliser avec les congélateurs CryoMed 7456, 7457, 7475, 7458, 7459, 7476.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Porte- canne de 1,2 et 2,0 flacons
Six 1,2 ml ou 2 ml cinq flacons
Tous les congélateurs CryoMed contrôlés
Casier