Learn More
Brand™ Tubes cryogéniques avec bouchon à vis à filetage interne
En PP. Les tubes cryogéniques BRAND™ avec bouchon à vis à filetage interne comprennent une grande zone dépolie pour le marquage et des inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons. Gradués, fond en U avec un diamètre externe de 12,5 mm. Stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines. Stabilité thermique jusqu’à –196°C et autoclavables jusqu’à 121°C (2 bar).
438.00€ - 447.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 12,5 mm |
---|---|
Type de produit | Tube cryogénique |
Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
Autoclavable | Autoclavable |
Capacité (métrique) | 2,0 mL |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Forme du fond | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10135500
|
Brand™
114841 |
49 mm | Fond en U autostable |
447.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10410951
|
Brand™
114842 |
48 mm | Fond en U |
438.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- En PP
- Gradué
- Diamètre externe : 12,5mm
- Fond en U
- Grande zone dépolie pour le marquage et inserts pour bouchon colorés facilitant l’identification des échantillons.
- Stabilité de la température à –196°C.
- Rayon γ stérile (SAL10-6) et autoclavable à 121°C (2 bars).
- DIN EN 285, marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
- Les tubes cryogéniques sont stériles et exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’endotoxines.
Spécification
12,5 mm | |
DIN EN 285 | |
2,0 mL | |
Jusqu’à 1,8 ml | |
Stérile | |
Bouchon à vis |
Tube cryogénique | |
Autoclavable | |
PP | |
Oui | |