Learn More
Taylor Wharton™ Séparateur de phase cryogénique
Marque:  Taylor Wharton™ 11938C80
Code produit. 11718539
  • 120.99€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour remplissage de dewar
• Embout séparateur de phase
Informations sur la commande
Taille (métrique)
Spécification
Spécification
Séparateurs de phase cryogénique
2,75 in
1,375 in
3/8 po, MNPT
69,9 mm
34,9 mm