Learn More
SPEX Certiprep™ Gants cryogéniques
Les gants cryogéniques SPEX Certiprep™ sont conçus pour protéger les mains et les bras contre les matériaux ultra-froids et l’exposition à l’azote liquide.
367.00€ - 390.00€
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Tissu |
Poudré | Non poudrés |
Type de produit | Gants cryogéniques |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13463530
|
SPEX Certiprep™
6900M |
Moyenne |
390.00€
1 paire |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13424570
|
SPEX Certiprep™
6900L |
Grande taille |
390.00€
1 paire |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13473210
|
SPEX Certiprep™
6900S |
S |
367.00€
1 paire |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gants cryogéniques spécialement conçus pour protéger les mains et les bras des dangers associés à la manipulation de l’azote liquide
- Hautement recommandé pour le fonctionnement en toute sécurité du Freezer/Mill™
- Isolation multicouche pour une protection optimale
- Flexible et léger pour une excellente dextérité
- Confortable à porter pendant de longues périodes
Spécification
Bleu | |
Non poudrés | |
Non stérile |
Tissu | |
Gants cryogéniques |