Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h avec poignée à gauche et 5 étagères
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Marque: Eppendorf™ F740344031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interface LED classique
- Liquides de refroidissement verts
- Refroidissement par air
- Poignée : Côté gauche
- 5 étagères intérieures
- 100-240 V / 50-60 Hz
- Volume : 740 L (26,1 pi3)
- Consomme 11,8 kWh/jour (vert ; -80°C ; 230 V)
- Contient jusqu’à 57 600 échantillons
- Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min
- Intérieur : Acier inoxydable
- Extérieur : Acier thermolaqué
- Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide
- 5 compartiments avec 3 portes intérieures isolées et hermétiques
Spécification
740 l | |
Hermétique, isolée | |
À droite | |
Acier inoxydable | |
5 | |
Non | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
Protection par mot de passe | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz | |
R290 / R170 |
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
3 | |
Mousse de polyuréthane, panneaux d’isolation sous vide | |
Acier revêtu de poudre | |
LED | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Étalon | |
CO2 (installé en usine) | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
Échantillons (57 600) |