Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 L, enregistreur graphique, système de secours LN2, 230 V/50 Hz
GREENER_CHOICE
Reconnu pour son efficacité énergétique et sa fiabilité, le congélateur coffre-fort Eppendorf ULT CryoCube FC660h contenant 660 L et les liquides de refroidissement verts offrent un stockage sans souci et à long terme d’échantillons précieux. Comme l’accès se fait par le haut, l’air froid reste dans le congélateur, ce qui entraîne une réduction de la consommation d’énergie.
Marque:  Eppendorf™ F660325001
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15713435
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
CryoCube™ FC660h, 660 L, enregistreur graphique, système de secours LN2, 230 V/50 Hz- Capacité : 660 L (23,3 pi3)- Consomme seulement 8,1 kWh/jour (230 V)- Espace au sol nécessaire : 207 x 84,5 cm- Contient jusqu’à 52 000 échantillons- -50°C à -86°C- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Congélateurs
660 L
oui
84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 po)
23,2 in
59 cm
29,9 in
57,9 in
147 cm
Serrure
CO2 ou LN2 en option
230 V
8100 W
R290 / R170
23,3 pi3
Vide, mousse de polyuréthane
59 x 147 x 76 cm/23,2 x 57,9 x 29,9 po.
33,1 in
84 cm
42,3 in
81,5 in
207 cm
207 x 84,5 cm
en option
6,0 A
230 V, 50 Hz
2 étages
40