Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube FC660, 230 V/50 Hz, UE/Royaume-Uni
Connus pour leur efficacité énergétique et leur fiabilité, les congélateurs-coffres Eppendorf ultra-basse température (ULT) comme le CryoCube FC660 contenant 660 L offrent un stockage sans souci et à long terme d’échantillons précieux. Comme vous accédez aux échantillons par le haut, l’air froid reste dans le congélateur, ce qui réduit la consommation d’énergie.
Marque: Eppendorf™ F660300001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CryoCube™ FC660, 660 L, congélateur-coffre ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement classiques et refroidissement par air clayettes, 230 V/50 Hz- Capacité : 660 L (23,3 pi3)- Consomme seulement 10,6 kWh/jour- Espace au sol nécessaire : 207 x 84 cm- Contient jusqu’à 52 000 échantillons - Temps de pull-down jusqu’à -80°C : 3 h 15 min- Compatible avec le système d’injection de CO2/LN2 comme protection pour une sécurité optimale des échantillonsSpécification
Congélateurs | |
660 L | |
oui | |
84 x 207 x 107,5 cm (81,5 x 33,1 x 42,3 po) | |
23,2 in | |
59 cm | |
29,9 in | |
57,9 in | |
147 cm | |
Serrure | |
CO2 ou LN2 en option | |
230 V | |
10600 W | |
R404A / R508B |
23,3 pi3 | |
Mousse en polyuréthane | |
59 x 147 x 76 cm/23,2 x 57,9 x 29,9 po. | |
33,1 in | |
84 cm | |
42,3 in | |
81,5 in | |
207 cm | |
207 x 84 cm | |
en option | |
6,0 A | |
230 V, 50 Hz | |
2 étages | |
40 |