Learn More
Eppendorf™ Congélateurs CryoCube™ F740h dotés de 3 étagères
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
15172.50€ - 17970.00€
Spécification
Température (point de consigne) | Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min |
---|---|
Modèle de porte | Hermétique, isolée |
Porte intérieure | 3 |
Côté charnière | À droite |
Isolation | Vide, mousse de polyuréthane |
Code produit | Marque | Systèmes de secours | Enregistreur graphique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Systèmes de secours | Enregistreur graphique | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15937085
|
Eppendorf™
F740342011 |
CO2 (installé en usine) | Non |
17970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15917095
|
Eppendorf™
F740343011 |
LN2 (installé en usine) | Non |
17970.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15957075
|
Eppendorf™
F740341011 |
Non disponible | Non | ||||||
15997095
|
Eppendorf™
F740344011 |
CO2 (installé en usine) | Étalon | ||||||
15977105
|
Eppendorf™
F740345011 |
LN2 (installé en usine) | Étalon | ||||||
Description
La série se compose des trois modèles suivants :- CryoCube F570: Panneau de 130 mm (isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « classiques », refroidissement par air
- CryoCube F570h : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « verts » (R290/ R170), refroidissement par air
- CryoCube F570hw : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement écologiques (R290/ R170), refroidissement par eau
Spécification
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
3 | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
LED | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz | |
R290 / R170 |
Hermétique, isolée | |
À droite | |
Acier inoxydable | |
3 | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Protection par mot de passe | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
Échantillons (57 600) |