Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h Air Cooled Freezer
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
Spécification
Capacité (métrique) | 740 L |
---|---|
Température (point de consigne) | Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min |
Porte intérieure | 3 |
Isolation | Vacuum, Polyurethane Foam |
Intérieur | Stainless Steel |
Description
La série se compose des trois modèles suivants :- CryoCube F570: Panneau de 130 mm (isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « classiques », refroidissement par air
- CryoCube F570h : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « verts » (R290/ R170), refroidissement par air
- CryoCube F570hw : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement écologiques (R290/ R170), refroidissement par eau
Spécification
740 L | |
3 | |
Stainless Steel | |
LED | |
62.1 × 86.5 × 139 cm | |
Password Protected | |
100 to 240 V, 50 to 60 Hz (GB) | |
R290 / R170 | |
Samples (57,600) |
Pull-down time to -80°C: 4 h 10 min | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
91.5 × 109.9 × 197.3 cm | |
No | |
Not Available | |
Consumes 11.8 kWh/day | |
357 to 366 kg | |
18 to 30 |