Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740hi, avec interface touchscreen
Concevez le congélateur en fonction de l'échantillon : la série CryoCube™ F740 Eppendorf est la dernière addition à la famille de congélateurs Eppendorf.
Spécification
Description | Water-cooled |
---|---|
Capacité (métrique) | 740 L |
Modèle de porte | Left Handle |
Porte intérieure | 3 |
Isolation | Vacuum, Polyurethane Foam |
Description
- Interface à écran tactile
- Volume :740 L
- Ne consomme que 10,5 kWh/jour (vert)
- Peut contenir jusqu'à57 600 échantillons
- Chute de la température ambiante à -80 °C en 250 minutes (230 V/50 Hz)
- Intérieur : Acier inoxydable ; extérieur : acier recouvert de poudre
- Mousse en polyuréthane + Panneaux d'isolation sous vide (corps + porte)
- 3 compartiments avec 3 portes intérieures fermées et isolées
- Porte extérieure avec poignée à droite
- Compatible avec le système d'injection CO2/LN2 (Type étroit) comme système de secours pour une meilleure sécurité des échantillons
Spécification
Water-cooled | |
Left Handle | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
5 years | |
230 V 50 Hz |
740 L | |
3 | |
CE | |
F740hiw |