Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CR, CO2 UE/R.-U.
GREENER_CHOICE
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F570 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échantillons, la mousse de polyuréthane solide protège vos précieux échantillons.
Marque:  Eppendorf™ F571344131
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17112986
  • 18734.64€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • CryoCube™ F570h, 570 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement verts et refroidissement par air, poignée sur côté gauche, 5 clayettes, 230 V/50 Hz (UE/R.-U.)
  • Volume : 570 L (20,1 pi³), par exemple jusqu’à 40 000 échantillons
  • Un isolement efficace, composé de panels d’isolement traditionnels et d’isolement sous vide, permet d’économiser de l’énergie
  • L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
  • Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
  • Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
  • Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
  • Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
  • Versions à refroidissement par air et refroidissement par eau pour des économies d’énergie supplémentaires
  • Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier revêtu de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
20,1 pi3
5
Mousse en polyuréthane
Oui
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.)
35,4 in
89,8 cm
76,8 in
126,5 cm
30,1 in
76,5 cm
En option
7,0 A
230 V
R290 / R170
570 L
À droite
Classique
2
89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 in)
22,6 in
57,5 cm
49,8 in
43,4 in
110,3 cm
En option
CO2 (installé en usine)
EU, UK
2 étages
25