Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F570hw, CO2, UE/R.-U.
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F570 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échantillons, la mousse de polyuréthane solide protège vos précieux échantillons.
Marque: Eppendorf™ F571342131
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CryoCube™ F570h, 570 L, congélateur ultra-basse température, avec interface LED, liquides de refroidissement verts et refroidissement par air, poignée sur côté gauche, 5 clayettes, 230 V/50 Hz (UE/R.-U.)
- Volume : 570 L (20,1 pi³), par exemple jusqu’à 40 000 échantillons
- Un isolement efficace, composé de panels d’isolement traditionnels et d’isolement sous vide, permet d’économiser de l’énergie
- L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
- Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
- Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
- Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
- Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
- Versions à refroidissement par air et refroidissement par eau pour des économies d’énergie supplémentaires
- Intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; Extérieur en acier revêtu de poudre
Spécification
20,1 pi3 | |
5 | |
Mousse en polyuréthane | |
Oui | |
57,5 x 76,5 x 126,5 cm (22,6 x 30,1 x 49,8 po.) | |
35,4 in | |
89,8 cm | |
76,8 in | |
126,5 cm | |
30,1 in | |
76,5 cm | |
En option | |
7,0 A | |
230 V | |
R290 / R170 |
570 L | |
À droite | |
Classique | |
2 | |
89,8 x 110,3 x 195,0 cm (43,4 x 35,4 x 76,8 in) | |
22,6 in | |
57,5 cm | |
49,8 in | |
43,4 in | |
110,3 cm | |
En option | |
CO2 (installé en usine) | |
EU, UK | |
2 étages | |
25 |