Learn More
Eppendorf™ ™ Congélateur ULT CryoCube F440h, 440 l, VIP, AC, DoLe, 5, (EU/GB), système de sauvegarde LN2
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F440 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons. Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échantillons, l’isolation conséquente protège vos précieux échantillons.
Marque: Eppendorf™ F440343031
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CryoCube™ F440h, 440 L, interface classique, VIP, liquides de refroidissement verts, refroidissement à l’air, 5 étagères
- Volume : 440 L (15,5 pi3), par exemple jusqu’à 32 000 échantillons
- Isolation efficace, composée de panneaux d’isolation traditionnels (version n) et d’isolation sous vide (version h), permet d’économiser de l’énergie
- L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
- Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
- Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
- Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
- Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
- Refroidissement par air
- Intérieur en acier inox pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; extérieur en acier revêtu de poudre
Spécification
Congélateurs | |
440 L | |
À droite | |
5 | |
Oui | |
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 po) | |
95,5 x 89,8 cm | |
7 A | |
230 V | |
6800 W | |
20 |
15,5 pi3 | |
5 | |
Vide | |
Interface classique | |
2 | |
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 po) | |
Non | |
UE, Royaume-Uni | |
50 Hz | |
R290/R170 |