Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F440h ULT, 440 L, VIP, AC, DoLe, 5, (UE/GB), enregistreur graphique, système de secours CO2
GREENER_CHOICE
Les congélateurs ultra-basse température Eppendorf CryoCube F440 permettent des coûts d’exploitation minimaux et une protection supérieure des échantillons. Avec une disposition à cinq compartiments et cinq portes intérieures facilitant l’accès aux échantillons, l’isolation conséquente protège vos précieux échantillons.
Marque:  Eppendorf™ F440344031
13172.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21996" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17218499
  • 16480.66€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
CryoCube™ F440h, 440 L, interface classique, VIP, liquides de refroidissement verts, refroidissement à l’air, 5 étagères
  • Volume : 440 L (15,5 pi3), par exemple jusqu’à 32 000 échantillons
  • Isolation efficace, composée de panneaux d’isolation traditionnels (version n) et d’isolation sous vide (version h), permet d’économiser de l’énergie
  • L’efficacité du système de contrôle du compresseur permet de diminuer la durée des cycles pour réduire la consommation énergétique et augmenter la longévité du congélateur
  • Le port d’aération automatique situé sur la porte avant des modèles verticaux CryoCube permet d’améliorer la consommation énergétique et d’offrir un accès rapide aux échantillons
  • Interrupteur principal avec verrou pour empêcher les arrêts accidentels
  • Emplacement de l’enregistreur graphique pour la documentation des données
  • Basée sur l’Eppendorf PhysioCare Concept™, la poignée de porte ergonomique des modèles CryoCube s’ouvre plus facilement et facilite l’accès
  • Refroidissement par air
  • Intérieur en acier inox pour un nettoyage facile pendant les cycles d’entretien et de dégivrage ; extérieur en acier revêtu de poudre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Congélateurs
440 L
À droite
5
Oui
89,8 x 95,5 x 195 cm (35,4 x 37,6 x 76,8 po)
95,5 x 89,8 cm
7 A
230 V
6800 W
20
15,5 pi3
5
Vide
Interface classique
2
57,5 x 61,6 x 126,5 cm (22,6 x 24,3 x 49,8 po)
Oui
EU, UK
50 Hz
R290/R170