Learn More
Spex CertiPrep™ Cryostation
Garde les échantillons au frais pendant la manipulation des échantillons et avant ou après le broyage
Marque: Spex CertiPrep™ 2600
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Station dédiée pour les échantillons sensibles à la température qui doivent être réfrigérés pendant le traitement avec les homogénéisateurs SamplePrep SPEX. Le système fermé est rempli d’azote liquide automatiquement ou manuellement. Les flacons d’échantillons et les blocs cryogéniques peuvent être placés dans la station cryogénique pour conserver la fraîcheur des échantillons.- Peut contenir deux plaques de microtitration ou trois blocs cryogéniques
- Garde les échantillons au frais pendant la manipulation des échantillons et avant ou après le broyage
Spécification
Cryostation | |
Refroidit les blocs cryogéniques avant le broyage | |
Planche à découper pour la préparation d’échantillons sensibles à la température | |
2600 |