Learn More
Thermo Scientific™ Gants cryogéniques - Longueur du poignet
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
240.20€ - 608.03€
Spécification
Description | Longueur poignets |
---|---|
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique |
Longueur (impériale) | 12 in |
Longueur (métrique) | 30,5 cm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15137665
|
Thermo Scientific™
189573 |
S |
240.20€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15649316
|
Thermo Scientific™
189574 |
M |
608.03€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15659316
|
Thermo Scientific™
189575 |
L |
244.22€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-faible et cryogénique grâce à ces gants cryogéniques qui offrent un niveau élevé de protection thermique.
- Confortables, légers, protection perméable à l’air
- Boucles à attache rapide latérales permettant de mettre et retirer les gants rapidement
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Longueur poignets | |
Manipulation d’échantillons à partir d’un stockage ultra-basse température et cryogénique | |
30,5 cm |
Bleu | |
12 in |