Learn More
Bochem™ Creuset
Le creuset Bochem™ est fabriqué en nickel 99,5 %.
Marque:  Bochem™ 8103
Code produit. 10441381
  • 51.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Nickel 99,6 %
  • Couvercles à commander séparément
Spécification
Spécification
Nickel
25mL
35mm
35mm