Learn More
Chlorure de crotonyle, 90+ %, le reste étant principalement de l’isomère cis, Thermo Scientific Chemicals
31.50€ - 340.00€
Identifiants chimiques
CAS | 625-35-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 104.533 |
Numéro MDL | MFCD00000734 |
Clé InChI | RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N |
Synonyme | crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride |
CID PubChem | 643131 |
Nom IUPAC | Chlorure de (E)-2-buténoyle |
SMILES | CC=CC(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424714
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13710.14 |
25 g |
31.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434714
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13710.22 |
100 g |
81.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11444714
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13710.36 |
500 g |
340.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de crotonyle est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Le chlorure de crotonoyle a été utilisé dans la synthèse de l’α,β-ester non saturé.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à 4°C. Stockez loin de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec
Identifiants chimiques
625-35-4 | |
104.533 | |
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N | |
643131 | |
CC=CC(=O)Cl |
C4H5ClO | |
MFCD00000734 | |
crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride | |
Chlorure de (E)-2-buténoyle |
Spécification
Crotonyl chloride | |
1.091 | |
35°C (95°F) | |
reste principalement l’isomère cis | |
1.46 | |
UN2920 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CC=CC(=O)Cl | |
104.533 | |
104.54 |
625-35-4 | |
121°C to 123°C | |
Acrid | |
C4H5ClO | |
MFCD00000734 | |
506118 | |
crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride | |
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N | |
Chlorure de (E)-2-buténoyle | |
643131 | |
≥90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES CORROSIFS, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 210-889-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only