Learn More
Crotonaldéhyde, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
89.01€ - 177.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4170-30-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
Numéro MDL | MFCD00007003 |
Clé InChI | MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N |
Synonyme | crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal |
CID PubChem | 447466 |
ChEBI | CHEBI:41607 |
Nom IUPAC | (E)-but-2-énal |
SMILES | CC=CC=O |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
4170-30-3 | |
70.09 | |
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N | |
447466 | |
(E)-but-2-énal |
C4H6O | |
MFCD00007003 | |
crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal | |
CHEBI:41607 | |
CC=CC=O |
Spécification
Crotonaldehyde | |
4170-30-3 | |
0.8580g/mL | |
13°C | |
99% min. (GC) | |
CH3CH=CHCHO | |
MFCD00007003 | |
15, 2587 | |
crotonaldehyde, 2-butenal, crotylaldehyde, crotonal, 2e-but-2-enal, trans-crotonaldehyde, e-crotonaldehyde, crotonic aldehyde, 1-formylpropene, trans-2-butenal | |
MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N | |
(E)-but-2-énal | |
447466 | |
0.27 mPa.s (20°C) | |
99+% |
99+% | |
-74.0°C | |
101.0°C to 103.0°C | |
Authentic | |
C4H6O | |
1.4355 to 1.4375 | |
, 728 | |
0.858 | |
Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,toluene and,kerosene,miscible in all proportions with gasoline,solvent,very soluble in acetone | |
CC=CC=O | |
70.09 | |
CHEBI:41607 | |
70.09 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
Suspected of causing genetic defects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-030-
missing translation for 'rtecsNumber' : GP9625000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Crotonaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H310-Mortel par contact cutané.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.