Learn More
Kartell™ Barreaux d’agitation à tête cruciforme
Forme spéciale pour petits récipients. Action d’agitation particulièrement efficace.
Marque:  Kartell™ 0077100
Code produit. 10787531
  • 55.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les barreaux d’agitation à tête cruciforme, ou en forme de couronne, peuvent parfaitement convenir à une cuve ou un tube à essai
  • Ils peuvent également être utilisés dans d’autres récipients, et sont donc une bonne option si vous devez basculer entre deux types de récipients
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • Spécification
    Spécification
    Agitation
    10 mm
    Aimant, PTFE (polytétrafluoroéthylène)
    Petits récipients
    8 mm
    10