Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crocéine Scarlet 7B, > à une teneur en colorant de 70 %
Code produit. 15488409
Click to view available options
Quantité:
1 g
5g
25g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6226-76-2
Formule moléculaire C24H18N4Na2O7S2
Synonyme Rouge acide 71 ; C.I.27165
Spécification
Couleur Rouge
Forme Powder
Format Poudre
Poids de la formule 584.53
Point de fusion 181-188°
Type de produit Crocéine Scarlet 7B
Pureté >70% dye content
Quantité 25g
Solubilité Soluble dans l’eau