Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crésyl violet (acétate), pur, coloration biologique de haute pureté
104.00€ - 356.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10510-54-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15N3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 321.34 |
Numéro MDL | MFCD00013151,MFCD00013151 |
Clé InChI | XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 44134641 |
Nom IUPAC | Acide acétique ; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine |
SMILES | CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10501481
|
Thermo Scientific Chemicals
229630050 |
5 g |
104.00€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10389033
|
Thermo Scientific Chemicals
229630250 |
25 g |
356.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10510-54-0 | |
321.34 | |
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M | |
Acide acétique ; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine |
C18H15N3O3 | |
MFCD00013151,MFCD00013151 | |
44134641 | |
CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3 |
Spécification
Cresyl violet acetate | |
10510-54-0 | |
C18H15N3O3 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol, insoluble in aceton | |
Authentique | |
Acide acétique ; 5-iminobenzo[a]phénoxazine-9-amine | |
44134641 | |
20% max. (50°C) (0.05mm Hg) | |
Flacon en verre | |
Poudre cristalline fine |
140.0°C to 143.0°C | |
65% min. | |
MFCD00013151,MFCD00013151 | |
XKOCOMKJPWEOHX-UHFFFAOYSA-M | |
CC([O-])=O.NC1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1)C1=CC=CC=C1C(N)=C3 | |
321.34 | |
321.34 | |
Pures | |
Noir à vert |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
- Cresyl Violet acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.