Learn More
CREST Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène CREST
Concentration 0.26 mg/mL
Applications Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16850154
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12439-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16840154
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12439-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Synovial sarcomas occur most frequently in the extremities around large joints. More than 90% of cases have a recurrent and specific chromosomal translocation, t(X;18)(p11.2;q11.2), in which the 5-prime end of the SS18 gene (MIM 600192) is fused in-frame to the 3-prime end of the SSX1 (MIM 312820), SSX2 (MIM 300192), or SSX4 (MIM 300326) gene. The SS18L1 gene is homologous to SS18.
Spécification
Spécification
CREST
Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O75177, Q8BW22, Q91XJ0
192352, 26039, 269397
CREST Fusion Protein Ag3119
Primary
-20°C
SS18L1
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CREST, KIAA0693, LP2261, SS18 like protein 1, SS18L1, SYT homolog 1
Ss18l1
IgG
Antigen Affinity Chromatography