Learn More
Indicateur rouge de crésol, ≥83 %, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15613830
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Indicateur
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1733-12-6
Formule moléculaire C21H18O5S
Poids moléculaire (g/mol) 382.43
Numéro MDL MFCD00005878
Clé InChI OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-Cresolsulfonphthalein
CID PubChem 73013
ChEBI CHEBI:86218
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cresol Red
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 343399
Poids de la formule 382.43g/mol
Perte à la dessiccation 0 to 5%
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 0.998g/cm3
Couleur Rouge marron
pH 7.2 to 8.8 (yellow to red)
Quantité 25 g
Forme physique Powder