Learn More
Cole-Parmer™ Corps de couplage CPC™ Twin Tube™
Manipulez facilement plusieurs lignes de tubulure dans des processus nécessitant des connexions et reconnexions. Les couplages multilignes simplifient les étapes manuelles de votre processus pour les transferts rapides et minimisent vos temps d’arrêt.
Marque: Cole-Parmer™ 31050-03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Série Twin Tube™ : Avec deux lignes en un seul raccord, vous pouvez vous connecter ou vous déconnecter d’une simple appui sur un bouton
- Chaque ligne est capable de manipuler indépendamment n’importe quelle pression, depuis le vide jusqu’à 120 psi
- Le couplage permet la rotation des deux conduites de tubulure afin d’éviter tout risque de formation de torsions.
- Disponible avec adaptateur à embout cannelé uniquement
- Série Sixtube™ : Avec un seul connecteur, contrôlez six lignes différentes
- La conception efficace de l’ergot de blocage permet une déconnexion rapide avec arrêt en option
Spécification
Corps de couplage, deux lignes | |
Raccord à déconnexion rapide | |
Plastique ABS |
1/8 po | |
Raccord cannelé à déconnexion rapide | |
120°psi |