Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage avec vanne à déconnexion rapide CPC™
Raccord à déconnexion rapide avec interface simple pousser pour connecter pour votre tubulure rigide
Marque:  Cole-Parmer™ 31304-32
Code produit. 11745358
  • 22.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
  • Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
  • Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
  • La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
  • Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
  • Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Spécification
Spécification
Insert de couplage à vanne à déconnexion rapide
180°F
Déconnexion rapide x Push-to-Connect
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO)
Acétal
Blanc
82°C
1/4 x 3/8 po
4,98 cm
120°psi