Learn More
Cole-Parmer™ Corps de couplage à soupape à déconnexion rapide CPC™
Raccord à déconnexion rapide avec interface simple pousser pour connecter pour votre tubulure rigide
25.05€ - 25.10€
Spécification
Type | Raccord |
---|---|
Couleur | Blanc |
Température (impériale) max. | 1810°F |
Température (métrique) Max | 82°C |
Description | Déconnexion rapide x Push-to-Connect |
Code produit | Marque | Type de port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de port | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15487093
|
Cole-Parmer™
31304-00 |
1/4 po |
25.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15497093
|
Cole-Parmer™
31304-02 |
3/8 po |
25.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Branchez l’insert dans le corps pour connecter le raccord.
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement.
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage.
- La soupape à ressort dans chaque raccord scelle de moitié le passage du flux.
- Des raccords droits sans vannes d’arrêt sont également disponibles.
- Tous les corps de raccord sont dotés de ressorts 316 et de loquets en acier inoxydable.
Spécification
Raccord | |
1810°F | |
Déconnexion rapide x Push-to-Connect | |
Acétal |
Blanc | |
82°C | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène (ETO) | |
120°psi |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Corps de couplage à soupape à déconnexion rapide CPC™