Learn More
Cole-Parmer™ Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC
Les raccords à déconnexion rapide sont dotés d’un ergot de blocage pour faciliter l’assemblage.
6.25€ - 6.90€
Spécification
Type de produit | Raccord insert cannelé |
---|---|
Description | Raccord cannelé à déconnexion rapide |
Autoclavable | Non autoclavable |
Matériau | PP |
Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
Code produit | Marque | Tuyau cannelé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tuyau cannelé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15476553
|
Cole-Parmer™
06364-42 |
1/8 po |
6.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15406573
|
Cole-Parmer™
06364-82 |
1/4 po |
6.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Insert de raccord cannelé à déconnexion rapide CPC
- Les raccords à déconnexion rapide à débit standard nécessitent un corps et un insert de même taille de débit
- Brancher l’insert dans le corps pour connecter le raccord
- Les moitiés de raccord se verrouillent immédiatement en place
- Pour déconnecter les moitiés de raccord, il suffit d’appuyer sur l’ergot de blocage sur le corps de couplage
Spécification
Raccord insert cannelé | |
Non autoclavable | |
Oxyde d’éthylène, rayons gamma | |
100°psi | |
160°F |
Raccord cannelé à déconnexion rapide | |
PP | |
EPR | |
28 in Hg | |
71°C |