Learn More
Cole-Parmer™ Insert de couplage pour montage sur panneau sans déversement avec connexion de compression CPC™ NS4
Éliminez pratiquement toute perte de produit grâce à cette conception sans fuite
Marque:  Cole-Parmer™ 31605-13
Code produit. 15497403
  • 26.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Déversement inférieur à 0,10 ml.
  • Manipulation d’une seule main.
  • Les raccords sont fabriqués en polypropylène avec joint torique EPDM pour une excellente résistance chimique.
  • Pour un montage complet, commander un corps et un insert.
  • Tous les corps se combinent à des inserts pour créer un raccord adapté à de multiples applications.
Spécification
Spécification
Insert de couplage, sans déversement, montage sur panneau, tube de dia. int. 3/8 po
3/8 po
Déconnexion rapide x compression
Plastique ABS