Learn More
Cole-Parmer™ Insert d’adaptateur fileté femelle droit à déconnexion rapide en métal cannelé CPC™
Parfaits pour une utilisation avec des gaz ou des liquides
Marque:  Cole-Parmer™ 31403-57
Code produit. 15487203
  • 16.45€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les raccords à déconnexion rapide en métal nécessitent un corps de raccord et un insert de même taille de débit (à commander séparément).
  • Résiste au vide jusqu’à 250 psi.
  • Plage de températures : -40 à +180°F.
Spécification
Spécification
Insert de couplage à déconnexion rapide, droit , filetage NPT (F) 1/4 po
Déconnexion rapide x NPT(F)
Laiton
1/4 po
3,175 cm
250 psi max.