Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour bain-marie à usage général
Les couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec les bains-marie à agitation peu profonds.
Marque: Fisherbrand™ GPSSL05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hottes à gaz- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
- Conception améliorée à charnière qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
- Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
Spécification
Couvercle toit en acier inox | |
Bains-marie de précision 2 L et 5 L pour usage général | |
Couvercle à pignon | |
Acier inoxydable |