Learn More
Miele Professional™ Couvercle
Filet couvrant A6 pour une fixation optimale des éléments délicats
Marque: Miele Professional™ 7217650
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadres en acier inox recouverts de suture en polypropylène
- Particulièrement résistant et durable
- 215 x 445 mm
Spécification
Acier inoxydable, plastique | |
En acier inox, blanc | |
445 mm |
Couvercle | |
Laveur-désinfecteur, laboratoire | |
215 mm |