Learn More
Sonics Materials Coupleur
Partie robuste et fiable d’un assemblage de micropointes / sondes à épaulement qui se visse dans le convertisseur à la place de la sonde.
Marque:  Sonics Materials 630-0421
Code produit. 10485922
  • 423.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
    • Ensemble micropointe / sonde étagée
    • Coupleur - 33/4 po (95 mm)
    • L’ensemble micropointe / sonde étagée, composé de deux parties, le coupleur (standard ou inversé) et la micropointe ou la sonde, se visse dans le convertisseur à la place de la sonde
    • Capable d’entrer dans des récipients plus étroits que la micropointe conique, l’ensemble micropointe étagée peut traiter des volumes aussi petits que 150 µl
    • Les micropointes sont fabriquées en alliage de titane Ti-6Al-4V et sont autoclavables
Spécification
Spécification
Coupleur
2 mm
9,5 mm