Learn More
Invitrogen™ Countess™ II FL Reusable Slide Holder
Pour une utilisation avec le compteur de cellules automatisé Countess™ II FL uniquement. Contient les lames réutilisables Countess™ II FL (A25750). Non compatible avec les lames jetables Countess™.
Marque: Invitrogen™ AMEP4746
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Porte-lames réutilisable | |
Comptage de cellules | |
1 unit |
Countess | |
Compteur automatisé de cellules Countess™ | |
Température ambiante |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Invitrogen™ Countess™ II FL Reusable Slide Holder > 1 unités