Learn More
Coumarine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10366170
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-64-5
Formule moléculaire C9H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00006850
Clé InChI ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2H-1-Benzopyran-2-one
CID PubChem 323
ChEBI CHEBI:28794
Nom IUPAC chromen-2-un
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Coumarin
Point de fusion 68°C to 71°C
Note relative au nom 99+%
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Beilstein 17, 328
Merck Index 15, 2550
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Coumarin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.