Learn More
Coumarine-3-carbonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.80€ - 93.80€
Identifiants chimiques
CAS 15119-34-3
Formule moléculaire C10H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.16
Numéro MDL MFCD00115699
Clé InChI QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
CID PubChem 203763
Nom IUPAC 2-oxochromène-3-carbonitrile
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11377489
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27871.03
1 g
30.80€
1g
11387489
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27871.06
5 g
93.80€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
15119-34-3
171.16
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
203763
O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
C10H5NO2
MFCD00115699
3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
2-oxochromène-3-carbonitrile
Spécification
Coumarin-3-carbonitrile
184°C to 188°C
MFCD00115699
QKJALQPLNMEDAV-UHFFFAOYSA-N
2-oxochromène-3-carbonitrile
203763
97%
15119-34-3
C10H5NO2
3-cyanocoumarin, 2-oxo-2h-chromene-3-carbonitrile, coumarin-3-carbonitrile, 2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carbonitrile, coumarin, 3-cyano-7ci,8ci, 3-cyano-coumarin, pubchem8675, acmc-1cfdq
O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1C#N
171.16
171.16
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante