Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton
Code produit. 12110920
Color: white; Size: 46
Click to view available options
Color: white; Size: 46
Assure une protection générale contre les éclaboussures en laboratoire. Les blouses de laboratoire en coton SNV Comines™ sont disponible en plusieurs tailles.
Blouse coton
• Confort optimal
• 100% coton
• Coton 240 g/m2, 2 poches plaquées, 1 poche poitrine,1 poche intérieure, ouverture en biais
• Blouse coton 4 boutons
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire Xavier
Dimensions 46
Sexe Hommes
Matériau 100 % coton
Couleur Blanc
Type de bouchon À sertir
Nbre de poches 4
Taille (métrique) de la poitrine 100 cm
Comprend 2 poches plates, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, angle d’ouverture
Structure 100 % coton
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton >