Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants lourds Aratherma Nomex™
Click to view available options
Dimensions:
9
Description
- Pour la manipulation de pièces coupantes dans une atmosphère sèche et chaude.
- Protection contre les risques thermiques jusqu’à 250°C.
- Gant sans couture 100 % Nomex™ pour une résistance thermique supérieure.
- Gant revêtu de coton interlock transparent qui ajoute à la résistance mécanique et absorbe la transpiration.
- Tricoté pour la conformité, la robustesse, le confort et la dextérité des mains.
- L’épaisseur relative (calibre 13) du gant lui permet d’absorber les chocs, ce qui le rend adapté à la manipulation d’objets lourds.
- Ambidextres.
- La couleur blanche améliore l’hygiène et la propreté.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE CATEGORY II Intermediary risks, EN 420-03 EEC Basic standards, EN 388-03 Mechanical Hazards, EN 407-04 Thermical hazards, EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EC Certificate Number 0075/797/162/12/07/0435, EC Attestation Number 0075/797/162/12/07/0435 |
Classification | Dexterity: 2 |
Description | Jauge 13 |
Couleur | Blanc |
Cut Resistance Rating | 4 |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Nomex, Cotton |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 9 |
À utiliser avec (application) | Protection against thermal hazards up to 250°C. For handling in a dry and hot atmosphere of sharp parts. Automotive, Glass, Iron and Steel industries. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell Safety Products™ Gants lourds Aratherma Nomex™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu