Learn More
Corning™ Inserts et boîtes de culture Costar™ Transwell™
Les applications incluent la coculture, le transport de médicaments, la fécondation in vitro et les études de pathogenèse microbienne.
Marque: Corning™ 3419
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Inserts traités pour culture tissulaire fournis avec des boîtes de 100 mm de diamètre
- La membrane en PC est compatible avec la plupart des fixateurs et colorants organiques
- Diamètre de l’insert : 75 mm
- Surface de croissance : 44 cm2
- Stériles
Coculture, transfert de substances actives, fécondation in vitro et études sur la pathogenèse v
Informations sur la commande
Conditionnement individuel.Douze inserts (avec boîtes de culture) par boîte.
Spécification
Rond | |
Polystyrène | |
Cell Culture | |
9 ml | |
75 mm |
44 cm2 | |
Stérile | |
Cell Culture Insert | |
0,4μm |