Learn More
Corning™ Tubes PCR
Fabriqués en PP à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes PCR Corning™ résistent à des forces jusqu’à 10 000 x g.
Marque: Corning™ 6531
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les tubes PCR individuels sont fabriqués en polypropylène à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes, exempts de RNase / DNase, sont autoclavables à 121°C et résistent à la centrifugation jusqu’à 10 000 x g.
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Transparent | |
96/boîte | |
Blocs chauffants pour un transfert rapide de chaleur | |
Non stérile | |
10 000 x g | |
Autoclavables | |
Tube PCR à paroi fine |
Transparent | |
0,2 ml | |
PP | |
Fond conique | |
PP | |
Bombé | |
Tube |