Learn More
Corning™ Inserts Costar™ Netwell™
Utilisé comme porte-tissus, supports et tamis pour la culture de petits organes, de coupes biologiques ou d’explants à l’interface air-milieu, fournit une filtration grossière d’homogénats tissulaires, de suspensions cellulaires et de microporteurs.
Marque: Corning™ 3478
Description
Les inserts Netwell comprennent des fonds en maille de polyester (PET) fixés à un anneau ou un boîtier en polystyrène. Ils sont utilisés comme porte-tissus, supports et tamis pour la culture de petits organes, de coupes biologiques ou d’explants dans l’interface air-milieu. Ils peuvent être utilisés pour filtrer grossièrement les homogénats de tissus, les suspensions cellulaires ou les microporteurs. Les accessoires permettent de les utiliser comme un portoir pratique pour la coloration immunohistochimique des coupes de culture cellulaire.
Spécification
3 x 4 | |
Transparent | |
Rond | |
Insert | |
Utilisés comme supports de tissus, supports et crépines pour la culture de petits organes, de tranches de tissus ou d'explants à l'interface air/milieu, ils permettent une filtration grossière des homogénats de tissus, des suspensions cellulaires et des microporteurs. | |
12/Paquet | |
440 μm |
Oui | |
Polystyrène | |
Stérile | |
12 | |
48/Carton | |
4 paquets intérieurs de 12 | |
48/Carton |