Learn More
Corning™ Flacons de stockage jetables Costar™
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 ml
1 L
Description
- Flacons en polystyrène jetables pour le stockage de milieux, tampons et autres solutions aqueuses
- Le style traditionnel Costar™ a des côtés lisses
- Les bouchons à joint (45 mm) fournissent un joint étanche et aident à minimiser les risques de contamination.
- Les flacons peuvent être utilisés avec les systèmes de filtration sous vide Corning avec des tailles de col de 45 mm (réf. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 et 431174).
- Stérile
- Apyrogènes
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 L |
Capacité (métrique) | 1 L |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Nbre par carton | 12/carton |
Nb par paquet | 1/Bte |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Rouge |
Finition de col | 45 |