Learn More
Corning™ Microplaque à demi-surface à 96 puits à fond plat, non traitée
Couleur :noir ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Corning™ 3694
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Alphanumérique | |
Sans couvercle | |
Noir | |
PS | |
25 à 125 μl | |
Non traité | |
Convient pour l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes pouvant interagir avec la surface | |
25/boîte |
Demi-surface | |
8 x 12 | |
Lecteurs de plaques | |
96 | |
Non stérile | |
Plat | |
100/carton | |
100/carton |